4-Pyridazinemethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Pyridazin-4-ylmethanol
OR930101-1G
OR930101-250MG
APOSOR930101-1GEA
472
CHF
APOSOR930101-1G
APOSOR930101-250MG
4-Pyridazinemethanol 97%
4-Pyridazinemethanol
Formel:
C₅H₆N₂O MW: 110,12 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06227446 CAS-Nummer: 50901-43-4 |