1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR930083-1G OR930083-25G OR930083-5G
APOSOR930083-1GEA 26.4 CHF
APOSOR930083-1G APOSOR930083-25G APOSOR930083-5G
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose 95%
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose
Formel: C₆H₁₂O₄
Dichte: 1.224 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134161
CAS-Nummer: 60134-26-1