5-Bromo-1,2,4-thiadiazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR930049-1G OR930049-5G
APOSOR930049-1GEA 0 CHF
APOSOR930049-1G APOSOR930049-5G
5-Bromo-1,2,4-thiadiazole 97%
5-Bromo-1,2,4-thiadiazole
Formel: C₂HBrN₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19687255
CAS-Nummer: 43201-13-4