N-Methyl-7H-purin-6-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N6-Methyladenine, 6-Methylaminopurine
OR930003-10G OR930003-1G OR930003-5G
APOSOR930003-10GEA 903 CHF
APOSOR930003-10G APOSOR930003-1G APOSOR930003-5G
N-Methyl-7H-purin-6-amine 95%
N-Methyl-7H-purin-6-amine
Formel: C₆H₇N₅
MW: 149,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075820
CAS-Nummer: 443-72-1