4-[5-(Chloromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929999-1G
OR929999-250MG
APOSOR929999-1GEA
453
CHF
APOSOR929999-1G
APOSOR929999-250MG
4-[5-(Chloromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine 95%
4-[5-(Chloromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Formel:
C₈H₆ClN₃O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09034189 CAS-Nummer: 50737-35-4 |