2-Chlor-α-methylbenzylalkohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(2-Chlorophenyl)ethanol, o-Chloro-α-methylbenzyl alcohol, 2-Chlorophenyl methyl carbinol
OR929968-100G
OR929968-25G
APOSOR929968-100GEA
435
CHF
APOSOR929968-100G
APOSOR929968-25G
2-Chlor-α-methylbenzylalkohol 95%
2-Chlor-α-methylbenzylalkohol
Formel:
C₈H₉ClO MW: 156,61 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041037 CAS-Nummer: 13524-04-4 |