4-Methyl-6-phenylpyrimidin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929890-1G OR929890-5G
APOSOR929890-1GEA 121 CHF
APOSOR929890-1G APOSOR929890-5G
4-Methyl-6-phenylpyrimidin-2-amine 95%
4-Methyl-6-phenylpyrimidin-2-amine
Formel: C₁₁H₁₁N₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06123970
CAS-Nummer: 15755-15-4