N-Methyl-1-quinolin-8-ylmethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
N-Methyl-1-(quinolin-8-yl)methanamine
OR929886-1G
OR929886-250MG
APOSOR929886-1GEA
460
CHF
APOSOR929886-1G
APOSOR929886-250MG
N-Methyl-1-quinolin-8-ylmethanamine 95%
N-Methyl-1-quinolin-8-ylmethanamine
Formel:
C₁₁H₁₂N₂ MW: 172,23 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06738895 CAS-Nummer: 60843-63-2 |