2-Chlor-3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929791-1G OR929791-5G
APOSOR929791-1GEA 0 CHF
APOSOR929791-1G APOSOR929791-5G
2-Chlor-3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyd 95%
2-Chloro-3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₇ClO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03425852
CAS-Nummer: 37687-57-3