2-Acetyl-1-ethylpyrrole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(1-Ethyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
OR929782-100G
OR929782-25G
APOSOR929782-100GEA
215
CHF
APOSOR929782-100G
APOSOR929782-25G
2-Acetyl-1-ethylpyrrole 98%
2-Acetyl-1-ethylpyrrole
Formel:
C₈H₁₁NO MW: 137,18 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00191234 CAS-Nummer: 39741-41-8 |