[(1-Isopropylpiperidin-4-yl)methyl]amine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929697-1G OR929697-250MG
APOSOR929697-1GEA 453 CHF
APOSOR929697-1G APOSOR929697-250MG
[(1-Isopropylpiperidin-4-yl)methyl]amine 96%
[(1-Isopropylpiperidin-4-yl)methyl]amine
Formel: C₉H₂₀N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07365293
CAS-Nummer: 132740-52-4