4-(3-Hydroxy-3-methylbut-1-ynyl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929616-1G OR929616-5G
APOSOR929616-1GEA 201 CHF
APOSOR929616-1G APOSOR929616-5G
4-(3-Hydroxy-3-methylbut-1-ynyl)benzaldehyde 95%
4-(3-Hydroxy-3-methylbut-1-ynyl)benzaldehyde
Formel: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188,23 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07187866
CAS-Nummer: 117569-57-0