(2,4-Dimethylphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929615-100G OR929615-10G OR929615-25G
APOSOR929615-100GEA 722 CHF
APOSOR929615-100G APOSOR929615-10G APOSOR929615-25G
(2,4-Dimethylphenyl)essigsäure 98%
(2,4-Dimethylphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃(CH₃)₂)CH₂COOH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02664685
CAS-Nummer: 6331-04-0