2-Amino-1-pyrrolidine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929570-1G OR929570-5G
APOSOR929570-1GEA 0 CHF
APOSOR929570-1G APOSOR929570-5G
2-Amino-1-pyrrolidine hydrochloride 98%
2-Amino-1-pyrrolidine hydrochloride
Formel: C₄H₉ClN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00790772
CAS-Nummer: 7544-75-4