Methyl-1-methylpiperidine-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929485-1G OR929485-5G
APOSOR929485-1GEA 0 CHF
APOSOR929485-1G APOSOR929485-5G
Methyl-1-methylpiperidine-3-carboxylate 95%
Methyl-1-methylpiperidine-3-carboxylate
Formel: C₈H₁₅NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128793
CAS-Nummer: 1690-72-8