6-Methylpyridazine-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR929423-1G OR929423-5G
APOSOR929423-1GEA 311 CHF
APOSOR929423-1G APOSOR929423-5G
6-Methylpyridazine-3-carbonitrile
6-Methylpyridazine-3-carbonitrile
Formel: C₆H₅N₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13190728
CAS-Nummer: 49840-90-6