2-Ethyl-3-methoxybenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929404-5G
APOSOR929404-5GEA 103 CHF
APOSOR929404-5G
2-Ethyl-3-methoxybenzoic acid 95%
2-Ethyl-3-methoxybenzoic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11100772
CAS-Nummer: 57598-51-3