5-Propyl-isoxazole-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929396-1G OR929396-5G
APOSOR929396-1GEA 227 CHF
APOSOR929396-1G APOSOR929396-5G
5-Propyl-isoxazole-3-carboxylic acid 95%
5-Propyl-isoxazole-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₉NO₃
MW: 155,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05668697
CAS-Nummer: 89776-75-0