p,α-Dimethylbenzylalkohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Methylphenyl methyl carbinol, 1-(p-Tolyl)ethanol, α,4-Dimethylbenzyl alcohol, 4-(1-Hydroxyethyl)toluene, 1-(4-Methylphenyl)ethanol
OR929381-100G
OR929381-25G
APOSOR929381-100GEA
212
CHF
APOSOR929381-100G
APOSOR929381-25G
p,α-Dimethylbenzylalkohol 95%
p,α-Dimethylbenzylalkohol
Formel:
C₉H₁₂O MW: 136,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016860 CAS-Nummer: 536-50-5 |