5-(m-Tolyl)pyrimidin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929358-1G
OR929358-250MG
APOSOR929358-1GEA
862
CHF
APOSOR929358-1G
APOSOR929358-250MG
5-(m-Tolyl)pyrimidin-2-amine 95%
5-(m-Tolyl)pyrimidin-2-amine
Formel:
C₁₁H₁₁N₃ MW: 185,23 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05864793 CAS-Nummer: 914349-42-1 |