3,5-Dimethylbenzofuran-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929341-1G OR929341-5G
APOSOR929341-1GEA 262 CHF
APOSOR929341-1G APOSOR929341-5G
3,5-Dimethylbenzofuran-2-carbaldehyde 95%
3,5-Dimethylbenzofuran-2-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₀O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07186441
CAS-Nummer: 16817-34-8