Tri-O-benzyl-D-glucal 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal, 1,5-Anhydro-2-deoxy-D-arabino-hex-1-enitol 3,4,6-Tribenzyl Ether
OR929303-25G OR929303-5G
APOSOR929303-25GEA 623 CHF
APOSOR929303-25G APOSOR929303-5G
Tri-O-benzyl-D-glucal 98%
Tri-O-benzyl-D-glucal
Formel: C₂₇H₂₈O₄
MW: 416,52 g/mol
Melting Pt: 55…59 °C
Flash-Pt: >113 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00061640
CAS-Nummer: 55628-54-1