1-Ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929292-1G
OR929292-5G
APOSOR929292-1GEA
94
CHF
APOSOR929292-1G
APOSOR929292-5G
1-Ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₁NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00047263 CAS-Nummer: 58494-59-0 |