4-(4-Nitrophenyl)oxazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929279-1G OR929279-5G
APOSOR929279-1GEA 36.1 CHF
APOSOR929279-1G APOSOR929279-5G
4-(4-Nitrophenyl)oxazol 97%
4-(4-Nitrophenyl)oxazole
Formel: C₉H₆N₂O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09032979
CAS-Nummer: 13382-61-1