2-Acetyl-4-chlorthiophen 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Chlorothiophen-2-yl)ethanone, 1-(4-Chloro-2-thienyl)-1-ethanone
OR929222-1G OR929222-5G
APOSOR929222-1GEA 31.4 CHF
APOSOR929222-1G APOSOR929222-5G
2-Acetyl-4-chlorthiophen 95%
2-Acetyl-4-chlorthiophen
Formel: C₆H₅ClOS
MW: 160,62 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082791
CAS-Nummer: 34730-20-6