2-(2-Chlorethoxy)ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928909-500G
APOSOR928909-500GEA 81.9 CHF
APOSOR928909-500G
2-(2-Chlorethoxy)ethanol 97%
2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Formel: C₄H₉ClO₂
MW: 124,57 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002870
CAS-Nummer: 628-89-7