3-Pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928862-1G
OR928862-5G
APOSOR928862-1GEA
0
CHF
APOSOR928862-1G
APOSOR928862-5G
3-Pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol 98%
3-Pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol
Formel:
C₇H₁₅NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01687769 CAS-Nummer: 19748-66-4 UN: 2924 ADR: 3+8,III |