7-Methyl-1H-indazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928851-1G OR928851-5G
APOSOR928851-1GEA 0 CHF
APOSOR928851-1G APOSOR928851-5G
7-Methyl-1H-indazol 98%
7-Methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₈N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663434
CAS-Nummer: 3176-66-7