6-Acetyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-on 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Acetyl-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
OR928736-25G
APOSOR928736-25GEA 208 CHF
APOSOR928736-25G
6-Acetyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-on 95%
6-Acetyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formel: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01321313
CAS-Nummer: 26518-71-8