trans-2-Phenylcyclohexanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: trans-2-Phenyl-1-cyclohexanol
OR928729-1G OR928729-5G
APOSOR928729-1GEA 254 CHF
APOSOR928729-1G APOSOR928729-5G
trans-2-Phenylcyclohexanol 95%
trans-2-Phenylcyclohexanol
Formel: C₁₂H₁₆O
MW: 176.26 g/mol
MDL Number: MFCD00003865
CAS-Nummer: 2362-61-0