2H-Indazol-2-ylacetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928715-1G OR928715-250MG
APOSOR928715-1GEA 645 CHF
APOSOR928715-1G APOSOR928715-250MG
2H-Indazol-2-ylacetic acid 95%
2H-Indazol-2-ylacetic acid
Formel: C₉H₈N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06739007
CAS-Nummer: 58037-05-1