O-2-Propynylhydroxylamine hydrochloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: O-(Prop-2-yn-1-yl)hydroxylamine hydrochloride
OR928604-1G OR928604-250MG
APOSOR928604-1GEA 226 CHF
APOSOR928604-1G APOSOR928604-250MG
O-2-Propynylhydroxylamine hydrochloride 96%
O-2-Propynylhydroxylamine hydrochloride
Formel: C₃H₆ClNO
MW: 107,54 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12912207
CAS-Nummer: 21663-79-6