1-Ethyl-1H-indole-5-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928526-1G OR928526-5G
APOSOR928526-1GEA 207 CHF
APOSOR928526-1G APOSOR928526-5G
1-Ethyl-1H-indole-5-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-indole-5-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₁NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09455244
CAS-Nummer: 944893-74-7