1,2,3,4-Tetrahydro-2,6-naphthyridine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928457-1G
OR928457-250MG
APOSOR928457-1GEA
1180
CHF
APOSOR928457-1G
APOSOR928457-250MG
1,2,3,4-Tetrahydro-2,6-naphthyridine hydrochloride 95%
1,2,3,4-Tetrahydro-2,6-naphthyridine hydrochloride
Formel:
C₈H₁₁ClN₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
1416352-01-6 |