2-Ethyl-5-nitroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928420-100G OR928420-25G OR928420-5G
APOSOR928420-100GEA 156 CHF
APOSOR928420-100G APOSOR928420-25G APOSOR928420-5G
2-Ethyl-5-nitroaniline 98%
2-Ethyl-5-nitroaniline
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00034056
CAS-Nummer: 20191-74-6