(1H-Benzoimidazol-2-ylmethyl)methylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)-N-methylmethanamine
OR928418-1G OR928418-250MG OR928418-5G
APOSOR928418-1GEA 158 CHF
APOSOR928418-1G APOSOR928418-250MG APOSOR928418-5G
(1H-Benzoimidazol-2-ylmethyl)methylamine 98%
(1H-Benzoimidazol-2-ylmethyl)methylamine
Formel: C₉H₁₁N₃
MW: 161,21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06738854
CAS-Nummer: 98997-01-4