2-Chloro-5-methylthiazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928350-1G OR928350-5G
APOSOR928350-1GEA 0 CHF
APOSOR928350-1G APOSOR928350-5G
2-Chloro-5-methylthiazole 97%
2-Chloro-5-methylthiazole
Formel: C₄H₄ClNS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03265390
CAS-Nummer: 33342-65-3