4,4-Dimethoxybutannitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Cyanopropionaldehyde dimethyl Acetal, 4,4-Dimethoxybutyronitrile
OR928315-25G OR928315-100G
APOSOR928315-25GEA 151 CHF
APOSOR928315-25G APOSOR928315-100G
4,4-Dimethoxybutannitril 95%
4,4-Dimethoxybutanenitrile
Formel: C₆H₁₁NO₂
MW: 129.1570 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019883
CAS-Nummer: 14618-78-1