1H-Imidazole-2-carbonitrile hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928305-1G OR928305-250MG
APOSOR928305-1GEA 836 CHF
APOSOR928305-1G APOSOR928305-250MG
1H-Imidazole-2-carbonitrile hydrochloride 95%
1H-Imidazole-2-carbonitrile hydrochloride
Formel: C₄H₃N₃·HCl
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1392803-62-1