2,7-Dimethylchinolin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR928151-1G
OR928151-5G
APOSOR928151-1GEA
135
CHF
APOSOR928151-1G
APOSOR928151-5G
2,7-Dimethylchinolin 95%
2,7-Dimethylquinoline
Formel:
C₁₁H₁₁N Melting Pt: 58…62 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006763 CAS-Nummer: 93-37-8 |