1,3-Dimethyl-1H-indazol-5-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928039-1G
OR928039-250MG
APOSOR928039-1GEA
159
CHF
APOSOR928039-1G
APOSOR928039-250MG
1,3-Dimethyl-1H-indazol-5-amine 95%
1,3-Dimethyl-1H-indazol-5-amine
Formel:
C₉H₁₁N₃ MW: 161,2 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20705804 CAS-Nummer: 5757-85-7 |