Di(2-pyridyl)keton 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Di(pyridin-2-yl)methanone
OR928006-100G OR928006-25G
APOSOR928006-100GEA 471 CHF
APOSOR928006-100G APOSOR928006-25G
Di(2-pyridyl)keton 97+%
Di(2-pyridyl)keton
Formel: C₁₁H₈N₂O
MW: 184,20 g/mol
Melting Pt: 52…55 °C
Flash-Pt: 110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006288
CAS-Nummer: 19437-26-4