Tetrahydro-4H-pyran-4-on 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Dihydro-2H-pyran-4(3H)-one, Tetrahydro-α-pyran-4-one, Tetrahydro-2H-pyran-4-one, Tetrahydro-γ-pyran-4-one
OR9280-100G OR9280-25G OR9280-500G
APOSOR9280-100GEA 108 CHF
APOSOR9280-100G APOSOR9280-25G APOSOR9280-500G
Tetrahydro-4H-pyran-4-on 99%
Tetrahydro-4H-pyran-4-on
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Siedepunkt: 165…167 °C
Dichte: 1.084 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 55 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006581
CAS-Nummer: 29943-42-8
EINECS: 249-967-2
UN: 1224
ADR: 3,III