(3-Propoxyphenyl)methanamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Propoxyphenyl)methanamine
OR927946-1G OR927946-250MG
APOSOR927946-1GEA 497 CHF
APOSOR927946-1G APOSOR927946-250MG
(3-Propoxyphenyl)methanamine hydrochloride 95%
(3-Propoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₆ClNO
MW: 201,7 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10687270
CAS-Nummer: 37806-33-0