1,1,3,3-Tetramethylbutylisocyanid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1,1,3,3-Tetramethylbutylisocyanide
OR927941-25G OR927941-5G
APOSOR927941-25GEA 962 CHF
APOSOR927941-25G APOSOR927941-5G
1,1,3,3-Tetramethylbutylisocyanid 95%
1,1,3,3-Tetramethylbutylisocyanid
Formel: C₉H₁₇N
MW: 139,2380 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000003
CAS-Nummer: 14542-93-9