2-Chlorpyrazolo[1,5-a]pyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927933-1G OR927933-250MG
APOSOR927933-1GEA 1120 CHF
APOSOR927933-1G APOSOR927933-250MG
2-Chlorpyrazolo[1,5-a]pyridin 95%
2-Chlorpyrazolo[1,5-a]pyridin
Formel: C₇H₅ClN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06739221
CAS-Nummer: 60637-33-4