6-Chloro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927905-1G
OR927905-250MG
APOSOR927905-1GEA
240
CHF
APOSOR927905-1G
APOSOR927905-250MG
6-Chloro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine 95%
6-Chloro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine
Formel:
C₅H₃ClN₄ MW: 154,5600 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08669468 CAS-Nummer: 408314-14-7 |