2-Chloro-9H-purine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927873-1G
OR927873-5G
APOSOR927873-1GEA
92.3
CHF
APOSOR927873-1G
APOSOR927873-5G
2-Chloro-9H-purine 96%
2-Chloro-9H-purine
Formel:
C₅H₃ClN₄ MW: 154,5600 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00137826 CAS-Nummer: 1681-15-8 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)