4-Carboxyphenylacetic acid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR927867-100G OR927867-25G OR927867-5G
APOSOR927867-100GEA 296 CHF
APOSOR927867-100G APOSOR927867-25G APOSOR927867-5G
4-Carboxyphenylacetic acid 99%
4-Carboxyphenylacetic acid
Formel: C₉H₈O₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01074834
CAS-Nummer: 501-89-3