2'-Hydroxy-5'-methylpropiophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927866-25G OR927866-5G
APOSOR927866-25GEA 411 CHF
APOSOR927866-25G APOSOR927866-5G
2'-Hydroxy-5'-methylpropiophenon 95%
2'-Hydroxy-5'-methylpropiophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01098830
CAS-Nummer: 938-45-4